P1870
Anti-p120ctn antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-p120cas
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 120 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect immunofluorescence: 1:500 using human epidermoid carcinoma A431 cell line.
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using rat brain extract and human endothelial ECV304 whole cell extract.
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CTNND1(1500)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad