Merck
P1799
Microcapillary tube Drummond Microcaps®
capacity 5 μL
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Drummond Scientific 1-000-0050/CA
Material:
glass
Packaging:
pack of 100 ea
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
glass
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 1-000-0050/CA
volume measuring range
accuracy: 1%
L
32 mm
capacity
5 μL
General description
  • Microcaps® microcapillary tubes are ideal for fast, safe, clean, and accurate liquid transfer of microliter volumes.
  • Made of high-quality glass - perfect for a wide range of scientific applications.
  • Precision-bore capillary tubing cut to precise lengths.
  • Capillary action fills the pipette and a squeeze of the bulb delivers the liquid.
Fast, safe, and accurate transfer of microliter volumes. Precision-bore capillary tubing cut to precise lengths. Capillary action fills the pipette and a squeeze of the bulb delivers the liquid.
Packaging
Each package contains 100 Microcaps and a pipetting bulb.
Legal Information
Microcaps is a registered trademark of Drummond Scientific Co.
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)