Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H4N4
Número CAS:
Peso molecular:
120.11
EC Number:
204-421-2
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3200
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥98%
mp
214-217 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
c1ncc2nc[nH]c2n1
InChI
1S/C5H4N4/c1-4-5(8-2-6-1)9-3-7-4/h1-3H,(H,6,7,8,9)
InChI key
KDCGOANMDULRCW-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Packaged under Argon
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?