Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H11NO4
Número CAS:
Peso molecular:
233.22
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlestorage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC(N1C(=O)c2ccccc2C1=O)C(O)=O
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?