Merck
P1485
Dounce tissue grinder pestle
Small clearance, working volume 40 mL
Sinónimos:
885302-0040
Seleccione un Tamaño
1 EA
122,55 €
122,55 €
Precio de catálogo129,00 €Ahorre 5 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
122,55 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
eCl@ss:
32080115
NACRES:
NB.22
122,55 €
Precio de catálogo129,00 €Ahorre 5 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
glass
volumen de trabajo
40 mL
Descripción general
Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization.
Características y beneficios
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization.
  • All-glass construction
  • Two pestles are supplied with each complete unit
  • Large clearance pestle is used for the initial sample reduction
  • Small clearance pestle is used to form the final homogenate
  • Replacement components are available and completely interchangeable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)