P1382
Phenoxymethylpenicillinic acid potassium salt
potency: 1444-1536 units per mg
Sinónimos:
Penicillin V potassium salt
About This Item
Productos recomendados
formulario
solid
potencia
1444-1536 units per mg
espectro de actividad antibiótica
Gram-positive bacteria
Modo de acción
cell wall synthesis | interferes
cadena SMILES
[K+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)COc3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C16H18N2O5S.K/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)24-16)17-10(19)8-23-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1
Clave InChI
HCTVWSOKIJULET-LQDWTQKMSA-M
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable