Saltar al contenido
P119
(±)-Pindobind
solid
Sinónimos:
N8-Bromoacetyl-N1-3′-(4-indolyloxy)-2′-hydroxy-propyl-(Z)-1,8-diamino-p-menthane
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H34BrN3O3
Número CAS:
Peso molecular:
480.44
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solid
color
white
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble, methanol: soluble
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Analog of pindolol that contains a bromo-acetyl group capable of alkylating β-adrenergic receptors; easily radioiodinated.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)