Merck
P1176
Sigma-Aldrich
Hexaethylene glycol monooctadecyl ether
Sinónimos:
C18E6, Octadecylhexaglycol, Polyoxyethylene (6) stearyl ether
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)17(OCH2CH2)6OH
Número de CAS:
Peso molecular:
534.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
ID de la sustancia en PubChem:
descripción
non-ionic
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable