P1123
PD 81,723
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
(2-Amino-4,5-dimethyl-3-thienyl)-[3-(trifluoromethyl)phenyl]methanone
About This Item
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
solid
condiciones de almacenamiento
protect from light
under inert gas
color
yellow
solubilidad
DMSO: ~13 mg/mL
H2O: insoluble
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cc1sc(N)c(c1C)C(=O)c2cccc(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H12F3NOS/c1-7-8(2)20-13(18)11(7)12(19)9-4-3-5-10(6-9)14(15,16)17/h3-6H,18H2,1-2H3
Clave InChI
KKDKAWKYGCUOGR-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable