Saltar a
P1056
Phytamax Orchid Medium with Charcoal and Banana Powder
powder, suitable for plant cell culture
Sinónimos:
Phytamax Orchid medium
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 L
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
62,80 €
10 L
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
429,00 €
364,65 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.72
UNSPSC Code:
12352207
62,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
powder
Quality Segment
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
Application
Phytamax Orchid Medium with Charcoal and Banana Powder has been used for in vitro germination seeds of orchids Bletilla striata seeds, Vanda tessellate and Rhynchostylis retusa.
Preparation Note
With macro- and micronutrients, sucrose, vitamins, MES, peptone, activated charcoal and banana powder.
Media Formulation
Legal Information
Phytamax is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
P0931P6793P6668
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
6484-52-2
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)