Merck
P0896
Sigma-Aldrich
Diethyl pimelate
~97% (capillary GC)
Sinónimos:
Diethyl heptanedioate, Pimelic acid diethyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5OCO(CH2)5COOC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
216.27
Beilstein:
1710126
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Análisis
~97% (capillary GC)
índice de refracción
n20/D 1.430 (lit.)
bp
192-194 °C/100 mmHg (lit.)
densidad
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOC(=O)CCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C11H20O4/c1-3-14-10(12)8-6-5-7-9-11(13)15-4-2/h3-9H2,1-2H3
Clave InChI
LKKOGZVQGQUVHF-UHFFFAOYSA-N