P0744
Anti-Peroxisome Proliferator Activated Receptor γ 2 antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-PPARγ2
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
mouse
concentración
~1 mg/mL
técnicas
indirect immunofluorescence: 1:500 using mouse tissue
western blot: 1:500 using mouse tissue
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PPARG(5468)
mouse ... Pparg(19016)
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad