Merck
P0417
Pentadecylamine
~97% (capillary GC)
Sinónimos:
1-Aminopentadecane
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)14NH2
Número CAS:
Peso molecular:
227.43
EC Number:
219-912-7
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1744557
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
1 mmHg ( 120.5 °C)
assay
~97% (capillary GC)
bp
299-301 °C (lit.)
mp
35-37 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C15H33N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h2-16H2,1H3
InChI key
JPZYXGPCHFZBHO-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)