P0385
Pentadecyl acetate
~99% (capillary GC)
Sinónimos:
Pentadecanyl acetate
About This Item
Análisis
~99% (capillary GC)
formulario
liquid
grupo funcional
ester
tipo de lípido
saturated FAs
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C17H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-19-17(2)18/h3-16H2,1-2H3
Clave InChI
AAAIZLQILBFRTJ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves