Merck
P0248
Sigma-Aldrich
PNU-37883A
≥98% (HPLC), powder
Sinónimos:
N-(1-Adamantyl)-N′-cyclohexyl-4-morpholinecarboxamidine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H36ClN3O
Número de CAS:
Peso molecular:
381.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
color
white
solubilidad
DMSO: ~23 mg/mL
H2O: insoluble
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.C1CCC(CC1)\N=C(/NC23CC4CC(CC(C4)C2)C3)N5CCOCC5
Información sobre el gen
human ... KCNJ8(3764)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Selective inhibitor of Kir6.1/SUR2B channels.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable