Saltar a
P0047
PD166793 hydrate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-2-(4′-Bromo-biphenyl-4-sulfonylamino)-3-methyl-butyric acid hydrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
343,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H18BrNO4S · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
412.30 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
343,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.CC(C)[C@H](NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(Br)cc2)C(O)=O
InChI
1S/C17H18BrNO4S.H2O/c1-11(2)16(17(20)21)19-24(22,23)15-9-5-13(6-10-15)12-3-7-14(18)8-4-12;/h3-11,16,19H,1-2H3,(H,20,21);1H2/t16-;/m0./s1
InChI key
LUKRECOTGXWIDO-NTISSMGPSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
PD166793 is a broad spectrum, but class-selective, MMP inhibitor (low nM at MMP-2 & 3 and low μM at MMP-1, 7 & 9).
PD166793 is a broad spectrum, but class-selective, MMP inhibitor (low nM at MMP-2 & 3 and low μM at MMP-1, 7 & 9). Adding PD166793 to the high-fat diet substantially reduced the rise in blood glucose. The improvement of glucose homeostasis in PD166793-treated ZDF rats was a result of the enhancement of β-cell function. It prevents β-cell dysfunction and diabetes in female ZDF rats on a high-fat diet. It has been shown to block left ventricular remodeling and dysfunction in a rat model of heart failure. Preservation of normoglycemia and normal glucose tolerance in compound PD166793-treated animals is accompanied by preservation of the high serum insulin levels that are a consequence of the insulin resistance present in these animals. It is not reversing insulin resistance these animals. The most striking effect of the compound is on pancreatic insulin content and β-cell volume.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A2846G5793SML0178
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Gene Information
Gene Information
-
Gene Information
human ... HTR1B(3351), HTR1D(3352)
Gene Information
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)