OH83021361GB
Ohaus® Explorer® Precision Balance
Model EX6201, weighing capacity 6200 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 220/240 V, UK plug
Sinónimos:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Productos recomendados
Características
CE compliant
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Ohaus® 83021361GB
intervalo de medición de la capacidad de pesada
6200 g, resolution: 0.1 g
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)