OH83021360EU
Ohaus® Explorer® Precision Balance
Model EX6202, weighing capacity 6200 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 230 V, Schuko plug
Sinónimos:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Productos recomendados
Materiales
metal weighing plate
Características
CE compliant
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Ohaus® 83021360EU
intervalo de medición de la capacidad de pesada
6200 g, resolution: 0.01 g
weighing pan W × L
20 cm × 19 cm