OH83021343EU
Ohaus® Explorer® Precision Balance
Model EX423M, weighing capacity 420 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 230 V, Schuko plug
Sinónimos:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Productos recomendados
Materiales
metal weighing plate
Características
CE compliant
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Ohaus® 83021343EU
intervalo de medición de la capacidad de pesada
420 g, resolution: 0.001 g
plato de pesaje diám.
13 cm