OH30429849
Ohaus® Pioneer® Precision Balance
Model PX323/E, weighing capacity 320 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 110 V, US 3-pin plug (North America)
Sinónimos:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Productos recomendados
Materiales
metal weighing plate
Características
CSA approved
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Ohaus® 30429849
intervalo de medición de la capacidad de pesada
320 g, resolution: 0.001 g
plato de pesaje diám.
12 cm