OH30429846
Ohaus® Pioneer® Analytical Balance
Model PX124/E, weighing capacity 120 g, resolution: 0.0001 g, AC/DC input 110 V, US 3-pin plug (North America)
Sinónimos:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Productos recomendados
Materiales
metal weighing plate
Características
CSA approved
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Ohaus® 30429846
intervalo de medición de la capacidad de pesada
120 g, resolution: 0.0001 g
plato de pesaje diám.
9 cm