OH30428205
Ohaus® Compass Portable Balance
Model CR621, weighing capacity 620 g, resolution: 0.1 g
Sinónimos:
laboratory balance, movable balance, transportable balance, travel balance, weighing balance
About This Item
Productos recomendados
Materiales
plastic weighing plate
Características
CE compliant
CSA approved
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Ohaus® 30428205
intervalo de medición de la capacidad de pesada
620 g, resolution: 0.1 g
weighing pan W × W
13.2 cm × 12.5 cm
alimentación a batería
alkaline, 300 hr life