Documentos clave
OH30073980
Ohaus® Pen pH Meter
Model ST20T-A
About This Item
Código UNSPSC:
41115603
Materiales
epoxy shaft
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Ohaus® 30073980
intervalo de medición de TDS
0.0-100.0 mg/L
intervalo de medición de la temperatura
0.0-99.0 °C
alimentación a batería
4 × 1.5 V, 200 hr life
Descripción general
With durable IP67 waterproof ABS housing, protective sensor cap, and an automatic shutdown feature that preserves battery life, OHAUS pen meters can endure consistent use in rough, wet environments.
Aplicación
pH, oxidation-reduction potential (ORP), conductivity, dissolved oxygen (DO), salinity, total dissolved solids (TDS), temperature measurement
Características y beneficios
Easily replaceable electrodes, automatic shut off feature
Información legal
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)