Acerca de este artículo
Promoter activity: constitutive
Promoter type: mammalian
recombinant
expressed in human cells
tag
FLAG® tagged
form
buffered aqueous solution
mol wt
size 5913 bp
bacteria selection
ampicillin
origin of replication
pUC
peptide cleavage
EKT
peptide tag location
N-terminal
promoter
Promoter name: CMV
Promoter activity: constitutive
Promoter type: mammalian
reporter gene
none
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Protein expression technologies for various expression systems supporting research, therapeutics, and vaccine production.
Tecnologías de expresión de proteínas para varios sistemas de expresión que propician la investigación, la terapéutica y la producción de vacunas.
Technologies d'expression de protéines destinées à différents systèmes d'expression répondant aux besoins de la recherche et de la production d'agents thérapeutiques et de vaccins.
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| OGS624-5UG | 04061833351895 |