Merck
O9506
Sigma-Aldrich
Oleic acid N-hydroxysuccinimide ester
~95% (TLC)
Sinónimos:
Succinimidyl oleate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H37NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
379.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
Ensayo
~95% (TLC)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Modified aminoacyl-tRNA. II. A general method for the preparation of acylaminoacyl-tRNA.
Y Lapidot et al.
Biochimica et biophysica acta, 145(2), 292-299 (1967-09-26)
A Al-Arif et al.
Journal of lipid research, 10(3), 344-345 (1969-05-01)
N-Hydroxysuccinimide esters of long-chain fatty acids have been used to synthesize the CoA and thioglycolic acid thiol esters of palmitic and 3-ketopalmitic acids in high yield and with a minimum of untoward side reactions.