O8639
Osteo-Bed Bone Embedding Solvent
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
densidad
>1.20 g/mL
aplicaciones
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
Aplicación
For use with Osteo-Bed Bone Embedding Kit. Solvent for removal of plastic from sections prior to rehydration and staining. Most histochemical and immunohistochemistry staining protocols require the removal of methyl methacrylate (MMA) and rehydration of mounted sections for improved stain penetration and greater contrast.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter