O7505
Orcein
certified by the Biological Stain Commission, powder
Sinónimos:
Natural Red 28
About This Item
Productos recomendados
product name
Orcein, synthetic, certified by the Biological Stain Commission
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
certified by the Biological Stain Commission
formulario
powder
solubilidad
1 M NaOH: 1 mg/mL
εmax
≥250% at 574-582 nm in NaOH at 0.01 M
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
InChI
1S/C28H24N2O7/c1-11-5-15(31)7-17(33)25(11)29-27-13(3)23-21(9-19(27)35)37-22-10-20(36)28(14(4)24(22)23)30-26-12(2)6-16(32)8-18(26)34/h5-10,29-34H,1-4H3
Clave InChI
VPEASJIRGSVXBF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Idoneidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable