Saltar a
O0501
Potassium oxalate monohydrate
≥98%
Sinónimos:
Ethanedioic acid, Oxalic acid potassium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(COOK)2 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
184.23
EC Number:
209-506-8
UNSPSC Code:
12352300
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3752576
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98%
SMILES string
O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2K.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI key
QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium oxalate monohydrate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)