N8636
Neocarratetraose 41-sulfate sodium salt
≥98%
About This Item
Análisis
≥98%
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].OC[C@H]1O[C@@H](OC2[C@H]3CO[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O3)O[C@@H]4[C@@H](O)[C@H](O)O[C@H](CO)[C@@H]4OS([O-])(=O)=O)[C@H](O)[C@@H](O[C@H]5O[C@@H]6CO[C@@H](C6O)[C@H]5O)[C@H]1O
Otras notas
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable