N8136
Neocarratetraose 41,43-disulfate disodium salt
About This Item
formulario
solid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].OC[C@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O[C@H]2O[C@@H]3CO[C@H]([C@H]2O)C3O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H](O[C@H]5O[C@@H]6CO[C@@H](C6O)[C@H]5O)[C@H]4O)[C@H]1OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C24H38O25S2.2Na/c25-1-5-15(48-50(33,34)35)19(10(28)21(32)41-5)46-23-12(30)18-14(8(44-23)4-40-18)45-24-13(31)20(16(6(2-26)42-24)49-51(36,37)38)47-22-11(29)17-9(27)7(43-22)3-39-17;;/h5-32H,1-4H2,(H,33,34,35)(H,36,37,38);;/q;2*+1/p-2/t5-,6-,7-,8-,9?,10-,11-,12-,13-,14?,15+,16+,17+,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24+;;/m1../s1
Clave InChI
VJDGBWQZCPEBMZ-PHERPFAOSA-L
Otras notas
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable