Merck
N7904
Sigma-Aldrich
NS 521 oxalate
solid
Sinónimos:
1-(1-Butyl)-4-(2-oxo-1-benzimidazolinyl)piperidine oxalate, 1-(1-Butyl-piperidin-4-yl)-1,3-dihydro-benzimidazol-2-one-oxalate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H23N3O · C2H2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
363.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
color
white
solubilidad
H2O: 10 mg/mL
cadena SMILES
OC(=O)C(O)=O.CCCCN1CCC(CC1)N2C(=O)Nc3ccccc23
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Novel benzimidazolone neuroprotective agent.
Información legal
Sold under license from NeuroSearch (US Patent #6, 180,649).
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
M Grønborg et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 290(1), 348-353 (1999-06-25)
NS521 (1-(1-butyl)-4-(2-oxo-1-benzimidazolinyl)piperidine) belongs to a group of novel benzimidazolones, which exhibit neurotrophic-like activities. In vitro, NS521 rescued neuronal PC12 cells from death induced by serum and nerve growth factor deprivation. The survival effect of NS521 appeared to reflect a delay