N7001
2-Nitro-4-carboxyphenyl N,N-diphenylcarbamate
Sinónimos:
NCDC
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc(OC(=O)N(c2ccccc2)c3ccccc3)c(c1)N(=O)=O
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)