Saltar a
N6756
Nicotinamide hypoxanthine dinucleotide, reduced form, sodium salt
Grade I, ≥95%
Sinónimos:
Deamino DPNH, Deamino NADH, Deaminodiphosphopyridine nucleotide, reduced form
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
924,00 €
250 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
5330,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H28N6O15P2 · xNa+
Peso molecular:
666.43 (free acid basis)
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥95%
924,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
type
Grade I
assay
≥95%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(=O)C1=CN(C=CC1)C2OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC3OC(C(O)C3O)n4cnc5C(=O)N=CNc45)C(O)C2O
InChI
1S/C21H28N6O15P2/c22-17(32)9-2-1-3-26(4-9)20-15(30)13(28)10(40-20)5-38-43(34,35)42-44(36,37)39-6-11-14(29)16(31)21(41-11)27-8-25-12-18(27)23-7-24-19(12)33/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,28-31H,2,5-6H2,(H2,22,32)(H,34,35)(H,36,37)(H,23,24,33)
InChI key
WXWNHSQIXJHVJY-UHFFFAOYSA-N
Application
Nicotinamide hypoxanthine dinucleotide, reduced (deamino-NADH) may be used study the specificity and kinetics of NADH: ubiquinone oxidoreductase(s).
Preparation Note
Enzymatically reduced.
Other Notes
Analog of β-NADH
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
N4505N6879N1161
assay
≥95%
assay
≥95%
assay
≥90%
assay
~98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
type
Grade I
type
-
type
-
type
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)