Saltar a
N5908
N-(NBD-Aminocaproyl)sphinganine
≥98%
Sinónimos:
C6-NBD Sphinganine, N-[6-[(7-Nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]caproyl]-sphinganine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
50 μg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
57,30 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H51N5O6
Peso molecular:
577.76
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
solid
57,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)CCCCCNc1ccc([N+]([O-])=O)c2nonc12
InChI
1S/C30H51N5O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18-27(37)25(23-36)32-28(38)19-16-14-17-22-31-24-20-21-26(35(39)40)30-29(24)33-41-34-30/h20-21,25,27,31,36-37H,2-19,22-23H2,1H3,(H,32,38)/t25-,27+/m0/s1
InChI key
GEZLBJRDZRUTOE-AHKZPQOWSA-N
General description
Fluorescently labeled fatty acid sphingolipid membrane probe. NBD group excitation 460 nm, emission 534 nm.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
N9158810205X810205P
form
solid
form
solid
form
liquid
form
powder
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
>99% (TLC)
assay
>99% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)