Merck
N5762
Sigma-Aldrich
3-(2-Naphthyl)-DL-alanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H13NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
215.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
formulario
powder
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NC(Cc1ccc2ccccc2c1)C(O)=O
InChI
1S/C13H13NO2/c14-12(13(15)16)8-9-5-6-10-3-1-2-4-11(10)7-9/h1-7,12H,8,14H2,(H,15,16)
Clave InChI
JPZXHKDZASGCLU-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
3-(2-Naphthyl)-DL-alanine is an unnatural amino acid. The L-enantiomer has been incorporated into E. coli showing allowing for further understanding of protein function.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Lei Wang et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(9), 1836-1837 (2002-02-28)
An unnatural amino acid, L-3-(2-naphthyl)alanine, has been site-specifically incorporated into proteins in Escherichia coli. An orthogonal aminoacyl-tRNA synthetase was evolved that uniquely aminoacylates the unnatural amino acid onto an orthogonal amber suppressor tRNA, which delivers the acylated amino acid in