N5663
Monoclonal Anti-3-Nitrotyrosine antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone 2A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2A12, monoclonal
formulario
buffered aqueous glycerol solution
mol peso
antigen ~55 kDa
reactividad de especies
wide range
concentración
~1 mg/mL
técnicas
western blot: 1:1,000 using mouse and rat brain
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... NOS1(4842)
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable