N5270
6-Norlysergic acid diethylamide
powder, ≥91% (TLC)
About This Item
Ensayo
≥91% (TLC)
Formulario
powder
control farmacológico
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
color
orange-tan
solubilidad
alcohol: soluble
aplicaciones
forensics and toxicology
veterinary
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@]12Cc3c[nH]c4cccc(C1=C[C@H](CN2)C(=O)N(CC)CC)c34
Clave InChI
SUXLVXOMPKZBOV-CXAGYDPISA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?