N5127
5-Nitrouracil
≥98%, crystalline
Sinónimos:
2,4-Dihydroxy-5-nitropyrimidine
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥98%
formulario
crystalline
color
white to light yellow
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)C1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H3N3O4/c8-3-2(7(10)11)1-5-4(9)6-3/h1H,(H2,5,6,8,9)
Clave InChI
TUARVSWVPPVUGS-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable