Merck
N5020
Sigma-Aldrich
1-Norokadaone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C43H66O11
Número de CAS:
Peso molecular:
758.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC1CCC2(CCCCO2)OC1C(C)CC(O)C3OC4CCC5(CCC(O5)\C=C\C(C)C6CC(C)=CC7(OC(CCC7O)CC(C)=O)O6)OC4C(O)C3=C
InChI
1S/C43H66O11/c1-25-21-35(52-43(24-25)36(46)12-11-32(51-43)23-29(5)44)26(2)9-10-31-14-18-42(50-31)19-15-34-40(54-42)37(47)30(6)39(49-34)33(45)22-28(4)38-27(3)13-17-41(53-38)16-7-8-20-48-41/h9-10,24,26-28,31-40,45-47H,6-8,11-23H2,1-5H3/b10-9+
Clave InChI
NJOGICJCSWVJKS-MDZDMXLPSA-N
Aplicación
May be useful as a negative control.
Otras notas
Okadaic acid analog with low protein phosphatase inhibition and little affinity for receptors.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
S Nishiwaki et al.
Carcinogenesis, 11(10), 1837-1841 (1990-10-01)
Okadaic acid (OA) is a potent non-12-O-tetradecanoyl-phorbol-13-acetate (non-TPA) type tumor promoter on mouse skin. OA acts on cells through inhibiting the activity of protein phosphatases and results in the increase of phosphorylation of proteins. Seventeen OA derivatives were evaluated as