Merck
N4786
NPS 2390
≥99% (HPLC), solid
Sinónimos:
Quinoxaline-2-carboxylic acid adamantan-1-ylamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H21ON3
Número CAS:
Peso molecular:
307.39
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
Caution-Not Yet Fully Tested-For Research Use Only-Not For Human Use.
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: soluble ~5 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NC12C[C@@H]3C[C@@H](C[C@@H](C3)C1)C2)c4cnc5ccccc5n4
InChI
1S/C19H21N3O/c23-18(17-11-20-15-3-1-2-4-16(15)21-17)22-19-8-12-5-13(9-19)7-14(6-12)10-19/h1-4,11-14H,5-10H2,(H,22,23)/t12-,13+,14-,19-
InChI key
ZKFVOZCCAXQXBU-KRFSREQESA-N
Biochem/physiol Actions
Type I metabotropic glutamate receptor antagonist
Legal Information
Sold with the permission of NPS Pharmaceuticals, Inc. striclty for in vitro use only.
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)