N4140
N-(3-Nitro-2-pyridinesulfenyl)-L-aspartic acid β-t-butyl ester
About This Item
formulario
solid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)CC(NSc1ncccc1N(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C13H17N3O6S/c1-13(2,3)22-10(17)7-8(12(18)19)15-23-11-9(16(20)21)5-4-6-14-11/h4-6,8,15H,7H2,1-3H3,(H,18,19)
Clave InChI
VTEWXTHQMTVUOZ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable