Merck
N4036
Neuropeptide Y Subtype 2 Receptor human
membrane suspension
Sinónimos:
NPY2, NPY2R
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
human
Quality Segment
form
membrane suspension
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... NPY2R(4887)
Biochem/physiol Actions
Membranes suspended in 50 mM Tris-HCl containing 5 mM MgCl2, 0.1% BSA, and 10% glycerol, pH 7.7. Actual concentration and specific binding capacity are provided with each lot.
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)