Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H2N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
114.06
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
246-468-1
Beilstein/REAXYS Number:
607167
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlemp
210 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1nc[nH]n1
Packaging
Packaged under Argon and sealed with PTFE-faced septum.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?