Merck
N3535
(S)-Nafadotride tartrate
>98% (HPLC), solid
Sinónimos:
(−)-N[n-Butyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-1-methoxy-4-cyanonaphthalene-2-carboxamide tartrate, 2-Naphthalenecarboxamide tartrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H33O8N3
Número CAS:
Peso molecular:
515.56
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
>98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
H2O: soluble ~9 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O.[H][C@]1(CCCN1CCCC)CNC(=O)c2cc(C#N)c3ccccc3c2OC
InChI
1S/C22H27N3O2.C4H6O6/c1-3-4-11-25-12-7-8-17(25)15-24-22(26)20-13-16(14-23)18-9-5-6-10-19(18)21(20)27-2;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h5-6,9-10,13,17H,3-4,7-8,11-12,15H2,1-2H3,(H,24,26);1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t17-;1-,2-/m00/s1
InChI key
WOPHJTZRFZTRKU-FJMPKIMZSA-N
Biochem/physiol Actions
D3 Dopamine receptor antagonist.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)