Saltar a
N3262
NCTC 135 Medium
With L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 L
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
291,00 €
10 x 1 L
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
364,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12171500
291,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
NaHCO3: no
L-glutamine: 0.13573 g/L
glucose: 1.0 g/L
phenol red: 0.02 g/L
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
NCTC 135 Medium is ideal for serum-free growth of mouse L-cells.
Application
NCTC 135 Medium has been used:
  • to culture Philophthalmus sp. rediae in vitro[1]
  • to culture Ehrlich ascites mouse tumor cell line
  • as a culture media for the differentiation of Rcho-1 cells[2]
Preparation Note
Formulated to contain 9.3 grams of powder per liter of medium.
Supplement with 2.2 g/L sodium bicarbonate.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
N1140M7403M8537
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
powder
form
liquid
form
powder
form
powder
components
NaHCO3: no
L-glutamine: 0.13573 g/L
glucose: 1.0 g/L
phenol red: 0.02 g/L
components
glucose: 1.0 g/L
phenol red: 0.02 g/L
L-glutamine: no
NaHCO3: 2.2 g/L
components
NaHCO3: no
L-glutamine: 0.8772 g/L
glucose: 1.081 g/L (Dextro)
sodium pyruvate: 0.055 g/L
phenol red: 0.001242 g/L
HEPES: 6.6 g/L (25mM)
components
sodium pyruvate: 0.11 g/L
phenol red: 0.012 g/L
L-glutamine: 1.461 g/L
HEPES: no
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
classic media, classical media, FBS, Mouse L-cell culture
mouse L929 cell cultue medium, carcinoma cell line establishment
keratinocye cloning medium, keratinocye long-term culture
HMVEC cloning medium, muscle cell culture medium
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)