Merck
N2644
NωNitro-L-arginine benzyl ester p-toluenesulfonate salt
≥95% (TLC)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H19N5O4 · C7H8O3S
Número CAS:
Peso molecular:
481.52
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥95% (TLC)
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.N[C@@H](CCCNC(=N)N[N+]([O-])=O)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H19N5O4.C7H8O3S/c14-11(7-4-8-16-13(15)17-18(20)21)12(19)22-9-10-5-2-1-3-6-10;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h1-3,5-6,11H,4,7-9,14H2,(H3,15,16,17);2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t11-;/m0./s1
InChI key
DUIFZPVSNBDNLZ-MERQFXBCSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)