Documentos clave
N2634
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl N-acetyl-1-thio-β-D-glucosaminide
Sinónimos:
p-Nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-1-thio-β-D-glucopyranoside
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H18N2O7S
Número de CAS:
Peso molecular:
358.37
Código UNSPSC:
12352204
ID de la sustancia en PubChem:
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C14H18N2O7S/c1-7(18)15-11-13(20)12(19)10(6-17)23-14(11)24-9-4-2-8(3-5-9)16(21)22/h2-5,10-14,17,19-20H,6H2,1H3,(H,15,18)
Clave InChI
XXHJAPWYKMBYHF-UHFFFAOYSA-N