N2257
4-Nitrophenyl 1-thio-β-D-galactopyranoside
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H15NO7S
Número de CAS:
Peso molecular:
317.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de la sustancia en PubChem:
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OCC1OC(Sc2ccc(cc2)N(=O)=O)C(O)C(O)C1O
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)