Merck
N2010
Sigma-Aldrich
α-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium salt
≥90%
Sinónimos:
α-NADP, α-TPN, α-Triphosphopyridine nucleotide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H28N7O17P3
Número de CAS:
Peso molecular:
743.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
≥90%
impurezas
≤1% β-isomer
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na].NC(=O)C1=CC=C[N](=C1)C2OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC3OC(C(O)C3OP(O)(O)=O)n4cnc5c(N)ncnc45)C(O)C2O
Otras notas
α analog of β-NADP
Precaución
This is not the common NADP required in the usual enzyme systems.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3