Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
250 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 397,00 € |
Acerca de este artículo
397,00 €
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(OC2CO)Oc3ccc(cc3)N(=O)=O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C18H25NO13/c20-5-9-11(22)12(23)14(25)18(30-9)32-16-10(6-21)31-17(15(26)13(16)24)29-8-3-1-7(2-4-8)19(27)28/h1-4,9-18,20-26H,5-6H2
InChI key
IAYJZWFYUSNIPN-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥99% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC), ≥98% (enzymatic) |
| solubility water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to light yellow | solubility water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to light yellow | solubility DMF: 50 mg/mL | solubility water: 10 mg/mL, clear, colorless to very faintly green |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?